missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-2-Bromobutane-d9, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromobutane-d9 |
| CAS | 202392-72-1 |
| Summenformel | C4D9Br |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | (±)-2-Bromobutane-d9, (±)-sec-Butyl bromide-d9, 2-Bromobutane-d9, 2-Butyl bromide-d9, Methylethylbromomethane-d9, NSC 8417-d9, sec-Butyl bromide-d9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | BrC(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.07 |
| Formelmasse | 145.05 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur