Learn More
2-Brombutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromobutane |
| CAS | 78-76-2 |
| Summenformel | C4 H9 Br |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Butane, 2-bromo-, 2-Bromobutane, (±)-2-Bromobutane, (±)-sec-Butyl bromide, 2-Butyl bromide, Methylethylbromomethane, NSC 8417, sec-Butyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)Br |
| IUPAC-Name | 2-Brombutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.02 |
| Formelmasse | 135.9888 |