Learn More
(±)-2-Bromobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, CDN
Artikelnummer. 30315923
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315923
Marke: CDN CDND55800.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobutanoic Acid-D6
CAS 1219799-08-2
Summenformel C4 D6 H Br O2
Menge 0.25 g
Synonym (±)-2-Bromobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, 2-Bromobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-Bromobutanoic acid-d6, 2-Bromobutanoic acid-D6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)O
IUPAC-Name 2-bromo-2,3,3,4,4,4-hexadeuteriobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 173.0382
Formelmasse 172.0006 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity