Learn More
2-Brombuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430357
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11430357 250 g 250 Gramm
11420357 1000 g 1000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11430357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21743.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-58-0
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
MDL-Nummer MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
InChI-Schlüssel YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
IUPAC-Name 2-Brombutansäure
SMILES CCC(Br)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobutyric acid
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.567
Siedepunkt 99°C to 103°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720950
Merck Index 14,1413
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 98%