Learn More
2-Bromdibenzo[b,d]thiophen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene |
| CAS | 22439-61-8 |
| Summenformel | C12H7BrS |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Bromdibenzothiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.15 |
| Formelmasse | 261.9452 |