Learn More
2-Bromdibenzo[b,d]thiophen, TRC
Artikelnummer. 30347868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347868 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68335825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Summenformel C12H7BrS
Menge 25 g
Synonym 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
InChI-Formel InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMILES Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
IUPAC-Name 2-Bromdibenzothiophen
Molekulargewicht (g/mol) 263.15
Formelmasse 261.9452