Learn More
2-Bromdibenzofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481869 1 g 1 Gramm
15401879 250 mg 250 Milligramm
15491869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64596.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-76-0 | Molecular Formula: C12H7BrO | Molecular Weight: 247.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Bromdibenzofuran wird als Reagenz in Friedel-Crafts-Acylierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-76-0
Summenformel C12H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 247.091
MDL-Nummer MFCD00092338
InChI-Schlüssel CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
PubChem CID 6856
IUPAC-Name 2-Bromdibenzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromodibenzofuran
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Menge 1 g
Beilstein 142199
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest