Learn More
2-Bromdibenzothiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471929 5 g 5 Gramm
15461929 1 g 1 Gramm
15481929 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64645.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22439-61-8 | C12H7BrS | 263.152 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für Materialien mit organischen Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22439-61-8
Summenformel C12H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 263.152
MDL-Nummer MFCD00089285
InChI-Schlüssel IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo
PubChem CID 299508
IUPAC-Name 2-Bromdibenzothiophen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromodibenzothiophene
Schmelzpunkt 123°C to 129°C (literature)
Menge 5 g
Beilstein 142203
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 263.15
Reinheit (%) 98%