Learn More
2-Bromethansulfonsäure-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 4263-52-9 |
| Summenformel | C2H4BrNaO3S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Sodium 2-Bromoethanesulfonate, Sodium Bromoethylsulfonate, 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr |
| IUPAC-Name | Natrium;-2-bromethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.01 |
| Formelmasse | 209.8962 |