Learn More
2-Bromethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080656
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11329669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10275.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethanol wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet. Es wird als Lösungsmittel und organischer synthetischer Rohstoff verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von2 -Piperidin-1-yl-Ethanol durch Reaktion mit Piperidin. Es wird zur selektiven Reduktion von Nitroarenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln und Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-51-2
Summenformel C2H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 124.965
MDL-Nummer MFCD00002827
InChI-Schlüssel LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC-Name 2-Bromethanol
SMILES C(CBr)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethanol
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.762
Siedepunkt 149°C to 150°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel BrCH2CH2OH
Brechungsindex 1.493
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 878140
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,3792
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Formelmasse 124.97
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.