Learn More
2-Bromethanol, TRC
Artikelnummer. 30337598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337598 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68473550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethanol
CAS 540-51-2
Summenformel C2 H5 Br O
Menge 50 g
Synonym 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol
InChI-Formel InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SMILES OCCBr
IUPAC-Name 2-Bromethanol
Molekulargewicht (g/mol) 124.96
Formelmasse 123.9524