Learn More
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| CAS | 86864-60-0 |
| Summenformel | C8 H19 Br O Si |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, (2-Bromoethoxy)dimethyl(1,1-dimethylethyl)silane, (2-Bromoethoxy)dimethyl-tert-butylsilane, (tert-Butyl)(2-bromoethoxy)dimethylsilane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)ethane, 1-Bromo-2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl-tert-butyldimethylsilyl Ether, 2-Bromoethyloxy(tert-butyl)dimethylsilane, [(2-Bromoethyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr |
| IUPAC-Name | 2-Bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.225 |
| Formelmasse | 238.039 |