Learn More
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30342264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6866251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane
CAS 86864-60-0
Summenformel C8 H19 Br O Si
Menge 1 g
Synonym (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, (2-Bromoethoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, (2-Bromoethoxy)dimethyl(1,1-dimethylethyl)silane, (2-Bromoethoxy)dimethyl-tert-butylsilane, (tert-Butyl)(2-bromoethoxy)dimethylsilane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)ethane, 1-Bromo-2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)bromoethane, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl-tert-butyldimethylsilyl Ether, 2-Bromoethyloxy(tert-butyl)dimethylsilane, [(2-Bromoethyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
InChI-Formel InChI=1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
IUPAC-Name 2-Bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 239.225
Formelmasse 238.039