Learn More
2-Bromethyl-4-nitrophenylether-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether-d4 |
| CAS | 1190017-10-7 |
| Summenformel | C8H4D4BrNO3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy-d4)-4-nitro-benzene, beta-Bromo-4-nitrophenetole-d4, 1-(2-Bromoethoxy-d4)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenoxy)-1-bromoethane-d4, NSC 37983-d4, p-Nitrophenyl beta-Bromoethyl-d4 Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-(2-Brom-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-4-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.08 |
| Formelmasse | 248.9939 |