Learn More
2-Bromethyl-4-nitrophenylether, TRC
Artikelnummer. 30339714
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339714 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6842602.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether
CAS 13288-06-7
Summenformel C8 H8 Br N O3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OCCBr)cc1
IUPAC-Name 1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 246.06
Formelmasse 244.9688