Learn More
2-Bromethyl-4-nitrophenylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether |
| CAS | 13288-06-7 |
| Summenformel | C8 H8 Br N O3 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OCCBr)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.06 |
| Formelmasse | 244.9688 |