Learn More
2-Bromethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30330729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330729 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB75011025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl Acetate
CAS 927-68-4
Summenformel C4H7BrO2
Menge 25 g
Synonym 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCBr
IUPAC-Name 2-Brommethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 167
Formelmasse 165.9629