Learn More
2-Bromethylacrylat, 94 %, stab. mit 0.1 % 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353196 5 g 5 Gramm
11343196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12502.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179.013 g/mol
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromoethylacrylat wird aufgrund des Vorhandenseins von reaktivem Brom in verhärteten und reaktiven Polymeren verwendet. Wird auch bei der Synthese anderer Monomere verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Polymerisationsmitteln und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4823-47-6
Summenformel C5H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.013
MDL-Nummer MFCD00013541
InChI-Schlüssel CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20963
IUPAC-Name 2-Bromethyl-prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Siedepunkt 52°C to 53°C (5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1749713
Synonym 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 94%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethyl acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethyl acrylate