Learn More
(2-Bromethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404194 100 g 100 Gramm
11414194 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12528.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromoethyl)benzene is used in the preparation of phenelzine by reacting with hydrazine. It is also used as a starting material to prepare various beta-phenethyl derivatives, active pharmaceutical ingredients, and fragrances. It finds application as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromethyl)benzol wird bei der Herstellung von Phenelzin durch Reaktion mit Hydrazin verwendet. Es wird auch als Ausgangsmaterial für die Herstellung verschiedener beta-Phenethylderivate, pharmazeutischer Wirkstoffe und Duftstoffe verwendet. Es findet Anwendung als Flammschutzmittel.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-63-9
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000240
InChI-Schlüssel WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromoethyl)benzene
Schmelzpunkt -56°C
Dichte 1.355
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Strukturformel C6H5(CH2)2Br
Brechungsindex 1.556
Menge 100 g
Beilstein 507487
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%