Learn More
(2-Bromethyl)benzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052420 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052420 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0528.13
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Phenylethylbromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromoethyl)benzene
CAS 103-63-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2-Bromoethyl)benzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 Br
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, beta-Bromoethylbenzene, beta-Phenethyl bromide, beta-Phenylethyl bromide, Fentanyl Related Compound A, Fentanyl Citrate Impurity I, Fentanyl Impurity L, Fentanyl Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Menge 100 mg
Formelmasse 183,9888 g/mol