Learn More
(2-Bromethyl)benzol, TRC
Artikelnummer. 30346030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346030 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68398550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Bromoethyl)benzene
CAS 103-63-9
Summenformel C8 H9 Br
Menge 50 g
Synonym Benzene, (2-bromoethyl)-, (2-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-2-phenylethane, 1-Phenyl-2-bromoethane, 2-Bromo-1-phenylethane, 2-Phenethyl bromide, 2-Phenyl-1-bromoethane, 2-Phenylbromoethane, 2-Phenylethyl bromide, NSC 33926, Phenethyl bromide, Phenylethyl bromide, β-Bromoethylbenzene, β-Phenethyl bromide, β-Phenylethyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Formelmasse 183.9888