Learn More
2-Bromethylbenzoat (~90%), TRC
Artikelnummer. 30348273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348273 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB810050250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Summenformel C9H9O2Br
Menge 250 mg
Synonym beta-Bromoethyl Benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Formelmasse 227.9786