Learn More
2-Bromethylbenzoat (~90%), TRC
Artikelnummer. 30331567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331567 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331567 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8100502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl Benzoate
CAS 939-54-8
Summenformel C9H9O2Br
Menge 2.5 g
Synonym beta-Bromoethyl Benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Bromethylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Formelmasse 227.9786