Learn More
2-Bromethylmethylether, 96 %, stab. mit Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498306
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498306 500 g 500 Gramm
11319669 5 g 5 Gramm
11478306 25 g -
11488306 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15370.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138.992 g/mol
2-Bromoethyl methyl ether has been used as starting reagent in the synthesis of 1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene1 and 1-bromo-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromoethylmethylether wurde als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 1-Bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzol1 und 1-bromo-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]Benzol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich .14,4 g/l bei 25 °C
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme, starken Basen und Oxidationsmitteln. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6482-24-2
Summenformel C3H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 138.992
MDL-Nummer MFCD00000236
InChI-Schlüssel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methoxyethan
SMILES COCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethyl methyl ether
Namenshinweis stabilized with sodium carbonate
Dichte 1.478
Siedepunkt 109°C to 110°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.448
Menge 500 g
UN-Nummer UN3271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.14,4g/L at 25°C
Formelmasse 139
Reinheit (%) 96%