Learn More
2-Bromethylmethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Summenformel | C3H7BrO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2-Methoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.99 |
| Formelmasse | 137.968 |