Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, > 98,0% MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499021 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11499021 25 g
11409031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499021 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215487525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2576-47-8
Summenformel C2H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 204.893
InChI-Schlüssel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-Name 2-Bromethanamin;Hydrobromid
SMILES C(CBr)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethylamine Hydrobromide
Namenshinweis Qualitätskontrolle
Farbe Weiß
Dichte 1,581 g/cm3
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 25 g
Formelmasse 204.9
Physikalische Form Kristallpulver