Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11905171 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10476900 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10486900 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10397143 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10359043 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10697513 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11905171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106930025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2576-47-8 | C2H6BrN·HBr | 204.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2576-47-8 , 107-09-5
Summenformel C2H6BrN·HBr
Molekulargewicht (g/mol) 204.9
MDL-Nummer MFCD00012886
InChI-Schlüssel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromide
PubChem CID 2774217
IUPAC-Name 2-Bromethanamin;Hydrobromid
SMILES C(CBr)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrCH2CH2NH2·HBr
Menge 2.5 kg
Beilstein 04,134
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C)
Formelmasse 204.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle