Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethylamine Hydrobromide |
| CAS | 2576-47-8 |
| Summenformel | C2H7Br2N |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 1-Amino-2-bromoethane Hydrobromide, 2-Aminoethyl Bromide Hydrobromide, 2-Bromoethanamine Hydrobromide, 2-Bromoethylammonium Bromide, beta-Bromoethylamine Hydrobromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H |
| SMILES | Br.NCCBr |
| IUPAC-Name | 2-Bromethanamin;Hydrobromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.89 |
| Formelmasse | 202.8945 |