Learn More
2-Brominden, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451050 5 g 5 Gramm
11441050 1 g 1 Gramm
11461050 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25474.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10485-09-3 | C9H7Br | 195.059 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brominden wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10485-09-3
Summenformel C9H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 195.059
MDL-Nummer MFCD06797863
InChI-Schlüssel CCUYEVNCRQDQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoindene, 1h-indene, 2-bromo, indene, 2-bromo, 2-bromanyl-1h-indene, 2-bromoindene, 95+%, 2-bromo-indene, pubchem9657, #, acmc-1c5rn, sodium perborate,tetrahydrate
PubChem CID 575586
IUPAC-Name 2-Brom-1H-Inden
SMILES C1C2=CC=CC=C2C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoindene
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%