Learn More
2-Bromisobuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442548 25 g 25 Gramm
11452548 100 g 100 Gramm
11462548 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15854.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
2-Bromoisobutyric acid is used in the synthesis of dextran macroinitiator for atom transfer radical polymerization (ATRP) by partial esterification of hydroxyl group of the polysaccharide. The multifunctional silica colloids were prepared by coating them with 2-bromo-2-methylpropionic acid stabilized quantum dots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromoisobuttersäure wird bei der Synthese von Dextran-Makroinitiator für die Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) durch partielle Veresterung der Hydroxylgruppe des Polysaccharids verwendet. Die multifunktionalen Silikakolloide wurden durch Beschichtung mit 2-Brom-2-Methylpropion säure-stabilisierten Quantenpunkten hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2052-01-9
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
MDL-Nummer MFCD00004168
InChI-Schlüssel XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methylpropionic acid, isobromobutyric acid, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl, alpha-bromoisobutyric acid, .alpha.-bromoisobutyric acid, 2-bromo-2-methyl-propanoic acid, propionic acid, 2-bromo-2-methyl, unii-821p2r6b0a, ccris 9046
PubChem CID 74924
IUPAC-Name 2-Brom-2-methylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Bromoisobutyric acid
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1745543
Merck Index 14,1421
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 167
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoisobutyric acid
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoisobutyric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.