Learn More
2-Bromoisovalersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469642 50 g 50 Gramm
11459642 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469642 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10756.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 565-74-2 | C5H9BrO2 | 181.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-74-2
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.029
MDL-Nummer MFCD00004210
InChI-Schlüssel UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
PubChem CID 11268
IUPAC-Name 2-Brom-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoisovaleric acid
Schmelzpunkt 36°C to 42°C
Siedepunkt 124°C to 126°C (20 mmHg)
Geruch Acrid
Strukturformel (CH3)2CHCHBrCO2H
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Merck Index 14,1422
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 97%