Learn More
2-Brommesitylen, TRC
Artikelnummer. 30334584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334584 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68186550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromomesitylene
CAS 576-83-0
Summenformel C9H11Br
Menge 50 g
Synonym 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
IUPAC-Name 2-Brom-1,3,5-trimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
Formelmasse 198.0044