Learn More
2-(Brommethyl)-1,3-Benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 228.11 |
| Reinheit (%) | 95% |