Learn More
2-Brommethyl-1,3-dioxolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489566 500 g 500 Gramm
11469566 25 g 25 Gramm
11479566 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19312.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromomethyl-1,3-dioxolan wird bei der Herstellung von Alfa, Beta-ungesättigtem Aldehyd und 1, 4-zwei-Aldehyd-,monoacetalsynthesen von Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4360-63-8
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.002
MDL-Nummer MFCD00003214
InChI-Schlüssel CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
PubChem CID 78068
IUPAC-Name 2-Brommethyl-1,3-Dioxolan
SMILES C1COC(O1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Dichte 1.628
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 62°C (145°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 500 g
Beilstein 103309
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 97%