Learn More
2-Brommethyl-3-hydroxypyridin Hydrobromid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348896 1 g 1 Gramm
11358896 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19525.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87440-88-8
Summenformel C6H7Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 268.936
MDL-Nummer MFCD00466476
InChI-Schlüssel YEZLFBCEZYSGQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide, 2-bromomethyl pyridin-3-ol hydrobromide, 2-bromomethyl-3-pyridinol hydrobromide
PubChem CID 2827821
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)pyridin-3-ol;Hydrobromid
SMILES C1=CC(=C(N=C1)CBr)O.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 3699680
Formelmasse 268.94
Reinheit (%) ≥98%