Learn More
2-(Brommethyl)benzothiazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453397 250 mg 250 Milligramm
11342109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26120.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106086-78-6 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106086-78-6
Summenformel C8H6BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 228.107
MDL-Nummer MFCD00461195
InChI-Schlüssel WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)benzothiazole
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥98%