Learn More
2-(Brommethyl)naphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521092 5 g Glasflasche 5 Gramm
10722011 1 g Glasflasche 1 Gramm
10343912 25 g Glasflasche 25 Gramm
10222752 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521092 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.40 €
    40.65 € / 5 Gramm
    Sparen 7.75 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-26-4
Summenformel C11H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.10
MDL-Nummer MFCD00004123
InChI-Schlüssel RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)naphthalin
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)naphthalene
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 213°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05,568
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.