Learn More
2-Bromnaphthalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498166 100 g 100 Gramm
11478166 5 g 5 Gramm
11488166 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15300.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromnaphthalin wird als Rohstoff bei der Vorbereitung von Biarylen durch Suzuki-Kupplungsreaktion verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Farbstoffen. Wird auch zur Untersuchung potenzieller Tumorigenizität verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 580-13-2
Summenformel C10H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00004051
InChI-Schlüssel APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC-Name 2-Bromnaphthalin
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromonaphthalene
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.605
Siedepunkt 281°C to 282°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1858110
Merck Index 14,1426
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 207.08
Reinheit (%) ≥98%