Learn More
2-Bromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052400 25 g Glasflasche 25 Gramm
10762221 5 g Glasflasche 5 Gramm
11944521 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052400 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179710250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 580-13-2 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 580-13-2
Summenformel C10H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00004051
InChI-Schlüssel APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11372
IUPAC-Name 2-Bromnaphthalin
SMILES BrC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromonaphthalene
Schmelzpunkt 53.0°C to 57.0°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Siedepunkt 281.0°C to 282.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7Br
Menge 25 g
Beilstein 05,548
Merck Index 15,1437
Synonym naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 8 parts alcohol,ether,chloroform and,benzene
Formelmasse 207.07
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit