Learn More
2-Bromnaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-bromonaphthalene |
| CAS | 580-13-2 |
| Summenformel | C10 H7 Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Brc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Bromnaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 207.07 |
| Formelmasse | 205.9731 |