Learn More
2-Bromnitrobenzol-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-nitrobenze-d4 |
| CAS | 1020720-09-5 |
| Summenformel | C6 2H4 Br N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(Br)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.03 |
| Formelmasse | 204.9676 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |