Learn More
2-Brompalmitinsäure, TRC
Artikelnummer. 30335437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335437 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB18263710G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-bromohexadecanoic acid
CAS 18263-25-7
Summenformel C16 H31 Br O2
Menge 10 g
Synonym 2-Bromopalmitic Acid, 2-Bromohexadecanoic Acid, DL-2-Bromopalmitate, NSC 58378, alpha-Bromopalmitic Acid, 1-Bromopentadecanecarboxylic Acid, 2-Bromo-n-hexadecanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Bromhexadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 335.32
Formelmasse 334.151