Learn More
2-Brompentan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10766321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10766321 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10070570 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10766321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107231000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-81-3
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000160
InChI-Schlüssel LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
IUPAC-Name 2-Brompentan
SMILES CCCC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopentane
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -95.5°C
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 116.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH(Br)CH3
Brechungsindex 1.4393 to 1.4413
Menge 100 mL
Beilstein 01, 131
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.