Learn More
2-Brompentan, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403427
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11403427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17205.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.047 g/mol
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Hexan und Methanol
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-81-3
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.047
MDL-Nummer MFCD00000160
InChI-Schlüssel LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
IUPAC-Name 2-Brompentan
SMILES CCCC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopentane
Schmelzpunkt -96°C
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2343
Beilstein 1718829
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch