Learn More
2-Brompentan, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Hexan und Methanol
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Hexan und Methanol
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromopentane |
Schmelzpunkt | -96°C |
Dichte | 1.22 |
Siedepunkt | 117°C to 118°C |
Flammpunkt | 20°C (68°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.4403 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2343 |
Beilstein | 1718829 |