Learn More
2-Brompentan, TRC
Artikelnummer. 30344296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344296 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344296 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68631510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopentane, Technical Grade
CAS 107-81-3
Summenformel C5 H11 Br
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)Br
IUPAC-Name 2-Brompentan
Molekulargewicht (g/mol) 151.04
Formelmasse 150.0044