Learn More
2-Bromphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352377 1 g 1 Gramm
11362377 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09971.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13037-60-0 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13037-60-0
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
MDL-Nummer MFCD00004799
InChI-Schlüssel PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 611654
IUPAC-Name 1-brom-2-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenyl isothiocyanate
Dichte 1.591
Siedepunkt 256°C to 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6843
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2802536
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 98%