Learn More
2-Bromphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 244205-40-1 |
| Summenformel | C6H6BBrO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | (2-Bromophenyl)boronic Acid, 2-Bromophenylboronic Acid, o-Bromophenylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-Name | (2-Bromphenyl)Boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.83 |
| Formelmasse | 199.9644 |