missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromopropane-d6 |
| CAS | 52809-76-4 |
| Summenformel | C3 D6 H Br |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteropropane |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-bromo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.03 |
| Formelmasse | 128.0108 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur