Learn More
2-Brompropan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromopropane |
| CAS | 75-26-3 |
| Summenformel | C3 H7 Br |
| Menge | 150 g |
| Synonym | 2-Bromopropane, Isopropyl bromide, sec-Propyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Br |
| IUPAC-Name | 2-Brompropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.99 |
| Formelmasse | 121.9731 |